Verde Bromocresolo sale sodico 0,04% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 62625-32-5
Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S
Formula Weight: 720.01
Physical Form: Liquid
Appearance: Green
Formula:
C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00148898 CAS Number: 62625-32-5 EINECS: 263-657-4 |