Stampa…
Verde Bromocresolo sale sodico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Verde bromocresolo idrosolubile
A17503.06 A17503.14 A17503.22
A17503.06EA 30.7 EUR
A17503.06 A17503.14 A17503.22
Verde Bromocresolo sale sodico
Verde Bromocresolo sale sodico
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.01 Melting Point: ca 230° dec. MDL No.: MFCD00148898
Formula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Punto di fusione: ∼ 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148898
CAS Number: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4