Stampa…
Verde Bromocresolo sale sodico ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Verde bromocresolo idrosolubile
402940050 402940100 402940500
ACRO402940050EA 49.5 EUR
ACRO402940050 ACRO402940100 ACRO402940500
Verde Bromocresolo sale sodico ACS
Verde Bromocresolo sale sodico
Formula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Peso molecolare: 720 g/mol
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148898
CAS Number: 67763-24-0
EINECS: 263-657-4
Visualizza i codici
Appearance Dark brown to green-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution Passes test