Stampa…
Verde Bromocresolo sale sodico, soluble_water Indicator
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Verde bromocresolo idrosolubile
151320050 151320250
ACRO151320050EA 29.6 EUR
ACRO151320050 ACRO151320250
Verde Bromocresolo sale sodico, soluble_water Indicator
Verde Bromocresolo sale sodico
Formula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Peso molecolare: 720 g/mol
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148898
CAS Number: 67763-24-0
EINECS: 263-657-4
Visualizza i codici
Appearance Dark brown to green-black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution (0.1% in water) Clear