Stampa…
2-Thiopheneboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
344710010 344710050 344710250
ACRO344710010EA 33.3 EUR
ACRO344710010 ACRO344710050 ACRO344710250
2-Thiopheneboronic acid 97%
2-Thiopheneboronic acid
Formula: C₄H₅BO₂S
Peso molecolare: 127,96 g/mol
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151850
CAS Number: 6165-68-0
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %