2-Acetyl-5-methylthiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(5-Methyl-2-thienyl)-1-ethanone
Purity: 98%
CAS No.: 13679-74-8
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5625
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 65-67°/1mm
Beilstein Reference: 110854
MDL No.: MFCD00014529
Formula:
C₇H₈OS Peso molecolare: 140,21 g/mol Punto di ebollizione: 65…67 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 24…28 °C Densità: 1,119 |
MDL Number:
MFCD00014529 CAS Number: 13679-74-8 EINECS: 237-181-2 |