2-Thiophenecarbonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Thienyl cyanide, Thiophene-2-carbonitrile, 2-Cyanothiophene
Purity: 98%
CAS No.: 1003-31-2
Molecular Formula: C5H3NS
Formula Weight: 109.15
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.5645
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 191-193°
Beilstein Reference: 107035
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00005416
Formula:
C₅H₃NS Peso molecolare: 109,15 g/mol Punto di ebollizione: 191…193 °C Densità: 1,171 Flash Pt: 81 °C (178 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005416 CAS Number: 1003-31-2 EINECS: 213-706-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |