Stampa…
2-Thiophenecarbonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Thienyl cyanide, Thiophene-2-carbonitrile, 2-Cyanothiophene
298050100 298050500 298052500
ACRO298050100EA 47.7 EUR
ACRO298050100 ACRO298050500 ACRO298052500
2-Thiophenecarbonitrile 97%
2-Thiophenecarbonitrile
Formula: C₅H₃NS
Peso molecolare: 109,15 g/mol
Punto di ebollizione: 192 °C (760 mmHg)
Densità: 1,17 g/cm³
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005416
CAS Number: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 1992
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %