Rossso di metile sale sodico 0,02% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
CAS No.: 845-10-3
Molecular Formula: (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na
Formula Weight: 291.29
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002426
Formula:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ Peso molecolare: 291.28 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002426 CAS Number: 845-10-3 EINECS: 212-682-9 Merck Index: 13,06142 |