Stampa…
Rossso di metile sale sodico
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06078.0025 1.06078.0100
1.06078.0025EA 337 EUR
1.06078.0025 1.06078.0100
Rossso di metile sale sodico
Rossso di metile sale sodico
Formula: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Punto di fusione: > 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002426
CAS Number: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142
Visualizza i codici
Solubility 800 g/l (25 °C)
Molar Mass 291.29 g/mol
Bulk Density 360 kg/m3
pH 8.2 (10 g/l, H2O, 25 °C)