Rossso di metile sale sodico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 845-10-3
Molecular Formula: C15H14N3NaO2
Formula Weight: 291.29
Beilstein Reference: 4065488
MDL No.: MFCD00002426
Formula:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ Punto di fusione: > 180 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002426 CAS Number: 845-10-3 EINECS: 212-682-9 Merck Index: 13,06142 |