Rossso di metile sale sodico ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
CAS No.: 845-10-3
Molecular Formula: C15H14N3NaO2
Formula Weight: 291.29
Physical Form: Crystalline
Appearance: Dark red to brown
Beilstein Reference: 4065488
Formula:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ Peso molecolare: 291.28 g/mol Punto di fusione: > 180 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002426 CAS Number: 845-10-3 EINECS: 212-682-9 Merck Index: 13,06142 |