Stampa…
Rossso di metile sale sodico ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
414840100 414840250 414841000
ACRO414840100EA 18.4 EUR
ACRO414840100 ACRO414840250 ACRO414841000
Rossso di metile sale sodico ACS
Rossso di metile sale sodico
Formula: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Punto di fusione: > 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002426
CAS Number: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142
Visualizza i codici
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Clarity of solution (Aqueous) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test