Stampa…
Rossso di metile sale sodico, puro Indicatore
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
151411000 151410250 151415000
ACRO151411000EA 66 EUR
ACRO151411000 ACRO151410250 ACRO151415000
Rossso di metile sale sodico, puro Indicatore
Rossso di metile sale sodico
Formula: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Punto di fusione: ? 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002426
CAS Number: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142
Visualizza i codici
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1% in water) clear to faint turbid solution
Visual transition interval from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)