Stampa…
Rosso di metile Reag. Ph. Eur. acid-base indicator, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
32654-25G 32654-100G
32654-25GEA 49.33 EUR
32654-25G 32654-100G
Rosso di metile Reag. Ph. Eur. acid-base indicator, Fluka™
Rosso di metile
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Peso molecolare: 269.3 g/mol
Punto di fusione: 179…182 °C
Densità: 0.989 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002425
CAS Number: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199
Visualizza i codici
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Change range (pH 4.4-6.0) complying
UV spectrum complying