Stampa…
Rosso di metile, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06076.0025 1.06076.0100
1.06076.0025EA 75.9 EUR
1.06076.0025 1.06076.0100
Rosso di metile, Supelco®
Rosso di metile
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Peso molecolare: 269,3 g/mol
Punto di fusione: 178…182 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002425
CAS Number: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 178 - 182 °C
Molar Mass 269.31 g/mol
Bulk Density 300 - 500 kg/m3
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material