Stampa…
Rosso di metile ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
36682.14 36682.22
36682.14EA 37.2 EUR
36682.14 36682.22
Rosso di metile ACS
Rosso di metile
CAS No.: 493-52-7 Molecular Formula: C15H15N3O2 Formula Weight: 269.30 Physical Form: Crystalline Appearance: Dark red Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 750102 Merck Reference: 14,6119 MDL No.: MFCD00002425
pH indicator in pH range 4.2 - 6.3
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Peso molecolare: 269.3 g/mol
Punto di fusione: 179…182 °C
Densità: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002425
CAS Number: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 14,6119