Stampa…
4-Metilstirene 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
127700100 127701000 127705000 127700025
ACRO127700100EA 25.9 EUR
ACRO127700100 ACRO127701000 ACRO127705000 ACRO127700025
4-Metilstirene 98% stabilizzato
4-Metilstirene
Formula: C₉H₁₀
Punto di ebollizione: 170…175 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 0,896 g/cm³
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008621
CAS Number: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
UN: 2618
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % TBC