Stampa…
4-Methoxystyrene 96% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
161390050 161390250
ACRO161390050EA 73.4 EUR
ACRO161390050 ACRO161390250
4-Methoxystyrene 96% stabilizzato
4-Methoxystyrene
Formula: C₉H₁₀O
Punto di ebollizione: 204…205 °C
Punto di fusione: 3,3 °C
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008619
CAS Number: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol