Stampa…

4-Methoxystyrene ≥98% stabilizzato

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 1-Methoxy-4-vinylbenzene, 4-Vinylanisole

Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo

B22353.06 B22353.14 B22353.22
B22353.06EA 67.2 EUR
B22353.06 B22353.14 B22353.22
4-Methoxystyrene ≥98% stabilizzato
4-Methoxystyrene

Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol


Purity: 98% CAS No.: 637-69-4 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5610 Boiling Point: 204-205° Beilstein Reference: 1098935 MDL No.: MFCD00008619

Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 204…205 °C
Punto di fusione: 3,3 °C
Densità: 1,002
Flash Pt: 72 °C (161 °F)
MDL Number: MFCD00008619
CAS Number: 637-69-4
EINECS: 211-298-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR