Stampa…
2-Metilstirene ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Viniltoluene
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo 0,10 %
A12676.06 A12676.14
A12676.06EA 76.6 EUR
A12676.06 A12676.14
2-Metilstirene ≥98% stabilizzato
2-Metilstirene
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98% CAS No.: 611-15-4 Molecular Formula: C9H10 Formula Weight: 118.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5450 Melting Point: -69° Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1901764 UN No.: 2618 MDL No.: MFCD00014936
Formula: C₉H₁₀
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 170…172 °C
Punto di fusione: –69 °C
Densità: 0,916
Flash Pt: 58 °C (136 °F)
MDL Number: MFCD00014936
CAS Number: 611-15-4
EINECS: 210-256-7
UN: 2618
ADR: 3,III