4-Chlorostyrene ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Chloro-4-vinylbenzene
Stabilization:
stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 1073-67-2
Molecular Formula: C8H7Cl
Formula Weight: 138.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.5650
Odour: Characteristic
Melting Point: -16°
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 1098859
MDL No.: MFCD00000632
Formula:
C₈H₇Cl Punto di ebollizione: 191…192 °C Punto di fusione: –16 °C Densità: 1,089 Flash Pt: 67 °C (153 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000632 CAS Number: 1073-67-2 EINECS: 214-028-8 |