4-Bromostyrene ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo 0,10 %
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98%
CAS No.: 2039-82-9
Molecular Formula: C8H7Br
Formula Weight: 183.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5940
Melting Point: 3-6°
Boiling Point: 88-89°/16mm
Beilstein Reference: 1634204
MDL No.: MFCD00000110
Formula:
C₈H₇Br Punto di ebollizione: 88…89 °C (16 mmHg) Punto di fusione: 3…6 °C Densità: 1,400 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000110 CAS Number: 2039-82-9 EINECS: 218-022-6 |