Stampa…
4-Bromostyrene 96% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
154280100 154280250 154281000
ACRO154280100EA 108 EUR
ACRO154280100 ACRO154280250 ACRO154281000
4-Bromostyrene 96% stabilizzato
4-Bromostyrene
Formula: C₈H₇Br
Punto di ebollizione: 88…89 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: 4,5 °C
Densità: 1,4 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000110
CAS Number: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.05 to 0.1 % 4-tert-Butylcatechol