Stampa…
3-Bromostyrene 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
306480010 306480050
ACRO306480010EA 30.8 EUR
ACRO306480010 ACRO306480050
3-Bromostyrene 97% stabilizzato
3-Bromostyrene
Formula: C₈H₇Br
Punto di ebollizione: 74…75 °C (3 mmHg)
Densità: 1,406 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000088
CAS Number: 2039-86-3
EINECS: 218-025-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.05 % 3,5-di-tert.-Butylcatechol