Stampa…
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A13218.14 A13218.22
A13218.14EA 65.5 EUR
A13218.14 A13218.22
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol ≥97%
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Purity: 97% CAS No.: 20834-61-1 Molecular Formula: C14H21BrO Formula Weight: 285.23 Melting Point: 55-59° Beilstein Reference: 2100150
Formula: C₁₄H₂₁BrO
Peso molecolare: 285,22 g/mol
Punto di fusione: 55…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051597
CAS Number: 20834-61-1