2-Bromostyrene 96% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo 0,05 %
Stabilized with ca 0.05% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97%
CAS No.: 2039-88-5
Molecular Formula: C8H7Br
Formula Weight: 183.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5920
Melting Point: -53°
Boiling Point: 102-104°/22mm
Beilstein Reference: 2323537
MDL No.: MFCD00000076
Formula:
C₈H₇Br Punto di ebollizione: 102…104 °C (22 mmHg) Punto di fusione: –53 °C Densità: 1,416 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000076 CAS Number: 2039-88-5 EINECS: 218-027-3 |