2,5-Dimethylstyrene ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Purity: 97%
CAS No.: 2039-89-6
Molecular Formula: C10H12
Formula Weight: 132.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5390
Melting Point: -35°
Boiling Point: 83-84°/24mm
Beilstein Reference: 2203656
MDL No.: MFCD00008614
Formula:
C₁₀H₁₂ Punto di ebollizione: 83…84 °C (24 mmHg) Punto di fusione: –35 °C Densità: 0,904 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008614 CAS Number: 2039-89-6 EINECS: 218-028-9 |