Stampa…
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
112970250 112970050
ACRO112970250EA 75.6 EUR
ACRO112970250 ACRO112970050
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol 99%
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Formula: C₁₄H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 97…100 °C
MDL Number: MFCD00008819
CAS Number: 1020-31-1
EINECS: 213-816-9
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %