Stampa…
Glicole etilenico diacetato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
41910.22 41910.36 41910.0E
41910.22EA 29.6 EUR
41910.22 41910.36 41910.0E
Glicole etilenico diacetato ≥97%
Glicole etilenico diacetato
Formula: C₆H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 186…187 °C
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 1,13
Flash Pt: 82 °C (181 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008718
CAS Number: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Merck Index: 14,3799