Glicole etilenico diacetato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₆H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 186…187 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –41 °C Densità: 1,12 g/cm³ Flash Pt: 82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008718 CAS Number: 111-55-7 EINECS: 203-881-1 Merck Index: 13,03833 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4142 to 1.4162 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.1 % |