Stampa…
EDTA sale monosodico di ferro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
88995.22 88995.36 88995.A3
88995.22EA 43.4 EUR
88995.22 88995.36 88995.A3
EDTA sale monosodico di ferro
EDTA sale monosodico di ferro
CAS No.: 15708-41-5 Molecular Formula: FeNa(O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)2 Formula Weight: 367.05 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00078215
Formula: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Punto di fusione: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078215
CAS Number: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Merck Index: 12,04076