Stampa…
Rosso congo Indicatore
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,3'-[[1,1'-Bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-solfonato) di disodio, Direct Red 28
B24310.14 B24310.22 B24310.36
B24310.14EA 47.2 EUR
B24310.14 B24310.22 B24310.36
Rosso congo Indicatore
Rosso congo
CAS No.: 573-58-0 Molecular Formula: C32H22N6Na2O6S2 Formula Weight: 696.67 Odour: Odourless Melting Point: 360° Beilstein Reference: 3894858 Merck Reference: 14,2498 MDL No.: MFCD00004028
Formula: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Peso molecolare: 696,67 g/mol
Punto di fusione: >360 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004028
CAS Number: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 14,2498