Colchicina, Calbiochem®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
|
Pericolo
|
234115-1
234115-5
234115-1EA
132
EUR
234115-1
234115-5
Colchicina, Calbiochem®
Colchicina
Formula:
C₂₂H₂₅NO₆ Punto di fusione: 154…156 °C Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078484 CAS Number: 64-86-8 EINECS: 200-598-5 UN: 1544 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,02536 |