Stampa…
Colchicina
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
A4082.0001 A4082.0005
A4082.0001EA 106 EUR
A4082.0001 A4082.0005
Colchicina
Colchicina
Formula: C₂₂H₂₅NO₆
Punto di fusione: 154…156 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078484
CAS Number: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536