Stampa…
Stirena-D8 98+ atom% D stabilizzato per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Fenil etilene-D8, Vinilbenzene-D8
175390050 175390010
ACRO175390050EA 345 EUR
ACRO175390050 ACRO175390010
Stirena-D8 98+ atom% D stabilizzato per spettroscopia NMR
Stirena-D8
Formula: C₆D₅CDCD₂
Peso molecolare: 112,09 g/mol
Punto di ebollizione: 50…51 °C (25 mmHg)
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 0,97 g/cm³
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044231
CAS Number: 19361-62-7
EINECS: 242-995-6
UN: 2055
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Stabilizer 0.5 % 4-tert-Butylcatechol
D-Enrichment ≥98.0 %