Stampa…
Agitatore magnetico, cuvetteMIXdrive 1
Fornitore: 2MAG
40400 90100 90150 90140
442-0812EA 334 EUR
442-0812 442-0767 TMAG90150 TMAG90140
Agitatore magnetico, cuvetteMIXdrive 1
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici
Agitatore miniaturizzato per cuvette ideale per integrazione in sistemi, ad esempio in spettrofotometri. Alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica impermeabile e resistente a polvere e germi. Temperatura di esercizio fino a 50 °C. Filettatura M1.4 integrata nella base.
  • Unità induttiva esente da manutenzione e usura
  • Agitazione senza sbalzi
  • Immergibili in bagni d'acqua e olio
  • Per l'uso in incubatori CO₂
Classe di protezione IP: IP 68.
MIXcontrol eco (unità di controllo esterna da ordinare separatamente). Range di velocità: 120 - 1200 min⁻¹.
Unità di controllo in plastica sagomata per il collegamento di un agitatore MIXdrive.
Procedura SoftStart affidabile e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica.
IP protection class: IP 20
Certificazioni: Classe di protezione IP: IP 20