Stampa…
Luminol (3-Aminophthalhydrazide) ≥97% (by HPLC)
Fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Attenzione
Synonyms: NSC 5064
ALX610002G001 ALX610002G005
ENZOALX610002G001EA 49.5 EUR
ENZOALX610002G001 ENZOALX610002G005
Luminol (3-Aminophthalhydrazide) ≥97% (by HPLC)
Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Formula: C₈H₇N₃O₂
Peso molecolare: 177.16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006890
CAS Number: 521-31-3
EINECS: 208-309-4