Stampa…
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galattopiranoside)
Fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
ALX582002G001 ALX582002G005
ENZOALX582002G001EA 161 EUR
ENZOALX582002G001 ENZOALX582002G005
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galattopiranoside)
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galattopiranoside)
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Punto di fusione: 237…239 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005666
CAS Number: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8