Stampa…
N-Octil β-D-glucopiranoside
Fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Attenzione
Synonyms: Octil β-D-glucopiranoside
ALX500001G001 ALX500001G005 ALX500001G025
ENZOALX500001G001EA 56.1 EUR
ENZOALX500001G001 ENZOALX500001G005 ENZOALX500001G025
N-Octil β-D-glucopiranoside
N-Octil β-D-glucopiranoside
Formula: C₁₄H₂₈O₆
Punto di fusione: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063288
CAS Number: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8