Stampa…
Nicotinamide adenina dinucleotide fosfato sale disodico (NADP-Na2, forma ossidata)
Fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: NADP-Na2
ALX480003G001 ALX480003M050 ALX480003M250
ENZOALX480003G001EA 290 EUR
ENZOALX480003G001 ENZOALX480003M050 ENZOALX480003M250
Nicotinamide adenina dinucleotide fosfato sale disodico (NADP-Na2, forma ossidata)
Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale disodico (NADP-Na2, forma ossidata)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formula: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Peso molecolare: 787.37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00065390
CAS Number: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8