Stampa…
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Fornitore: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: Adenosine 5'-Diphosphate Disodium Salt, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen diphosphate
ALX480001G001 ALX480001G005
ENZOALX480001G001EA 91.3 EUR
ENZOALX480001G001 ENZOALX480001G005
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Formula: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂
Peso molecolare: 471,167 g/mol
MDL Number: MFCD00066635
CAS Number: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7