Stampa…
Metotrexato
Fornitore: ENZO LIFE SCIENCES AG
Pericolo
Synonyms: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
ALX440045G001 ALX440045M050 ALX440045M100 ALX440045M500
ENZOALX440045G001EA 487.3 EUR
ENZOALX440045G001 ENZOALX440045M050 ENZOALX440045M100 ENZOALX440045M500
Metotrexato
Methotrexate
Formula: C₂₀H₂₂N₈O₅
Peso molecolare: 454,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00150847
CAS Number: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III