Stampa…
Acido 5,5'-ditiobis (2-nitrobenzoico) (Reattivo di Ellman)
Fornitore: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attenzione
Synonyms: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
ALX400034G001 ALX400034G005
ENZOALX400034G001EA 51.7 EUR
ENZOALX400034G001 ENZOALX400034G005
Acido 5,5'-ditiobis (2-nitrobenzoico) (Reattivo di Ellman)
5,5'-Ditiobis(acido 2-nitrobenzoico) (Reattivo di Ellman)
Formula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Peso molecolare: 396,36 g/mol
Punto di fusione: 240…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007140
CAS Number: 69-78-3
EINECS: 200-714-4