Stampa…
Cytochalasin A
Fornitore: ENZO LIFE SCIENCES AG
ALX380057M001 ALX380057M005 ALX380057M010
ENZOALX380057M001EA 101.2 EUR
ENZOALX380057M001 ENZOALX380057M005 ENZOALX380057M010
Cytochalasin A
Cytochalasin A
Formula: C₂₉H₃₅NO₅
Peso molecolare: 477,6 g/mol
Punto di fusione: 182…185 °C
MDL Number: MFCD00005935
CAS Number: 14110-64-6
EINECS: 237-964-9
UN: 1544
ADR: 6.1,II