Stampa…
Monensin monosodium salt
Pericolo
ALX380026G001 ALX380026M100
ENZOALX380026G001EA 125 EUR
ENZOALX380026G001 ENZOALX380026M100
Monensin monosodium salt
Monensin monosodium salt
Formula: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00077826
CAS Number: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
UN: 3462
ADR: 6.1,II