Stampa…
G418 disolfato
Fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Attenzione
Synonyms: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
ALX380013G001 ALX380013G005 ALX380013M500
ENZOALX380013G001EA 69.3 EUR
ENZOALX380013G001 ENZOALX380013G005 ENZOALX380013M500
G418 disolfato
G418 disolfato
Formula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Peso molecolare: 692,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058314
CAS Number: 108321-42-2