Stampa…
Curcumin (da Curcuma longa) ≥98% (by HPLC), purissimo
Fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
ALX350028M010 ALX350028M050 ALX350028M250
ENZOALX350028M010EA 51.7 EUR
ENZOALX350028M010 ENZOALX350028M050 ENZOALX350028M250
Curcumin (da Curcuma longa) ≥98% (by HPLC), purissimo
Curcumin
Formula: C₂₁H₂₀O₆
Peso molecolare: 368.39 g/mol
MDL Number: MFCD00008365
CAS Number: 458-37-7
EINECS: 207-280-5