Stampa…
3-Aminobenzamide
Fornitore: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: m-Aminobenzamide, INO-1001
ALX270044G001 ALX270044G005
ENZOALX270044G001EA 81.4 EUR
ENZOALX270044G001 ENZOALX270044G005
3-Aminobenzamide
3-Aminobenzamide
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 341 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 111…115 °C
MDL Number: MFCD00007989
CAS Number: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9