AEBSF cloridrato (4 - (2-Aminoethil) benzenesulfonil fluoruro cloridrato)
Fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
Formula:
C₈H₁₁ClFNO₂S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00132962 CAS Number: 30827-99-7 UN: 3261 ADR: 8,II |